Learn More
Lovibond™ Tintometer™ DPD Acidifying Tablets
For use with Lovibond test kits, colorimeters and spectrophotometers. Using tablet reagents guarantees exact reagent dosing, allowing for more precise titrations than traditional drop count test kits
36.80€ - 84.10€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Reactivos en comprimidos para fotometría
Para utilizar con (equipo) Kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros
Tipo Comprimidos acidificantes de DPD
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15321745
Ver documentos Detalles de la promoción
Lovibond™
512121BT
250 comprimidos
84.10€
paquete de 250
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15311745
Ver documentos Detalles de la promoción
Lovibond™
512120BT
100 comprimidos
36.80€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • New aluminum foil blister packaging brings added convenience to the tradition of protection achieved in Lovibond’s long established tablet production technology
  • With the new blister strip, the user just pushes the tablet through the protective foil, straight into the sample
  • Each tablet is contained within an individually formed foil cup, lined with the latest aluminum composite material, and guaranteeing product performance
  • Blister pack has been reduced in size to 91 x 34mm for convenient storage and shipping
  • ‘BT’ is added to the end of the code to identify the new style of packaging
  • Simple, time-saving and practical
  • There are no safety risks if the tablets are used in line with the instructions supplied
  • Safety data sheets are available for all reagents
Especificaciones
Especificaciones
Reactivos en comprimidos para fotometría
Kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros
Comprimidos acidificantes de DPD