Learn More
Lovibond™ Comparador Tintometer™ CHECKIT™, prueba de sílice LR, de 0,25 a 4 mg/l
Adecuado para análisis de agua tanto móvil como estática. Los comparadores Checkit™ están disponibles con diferentes escalas de color y proporcionan la base para un completo sistema de análisis fácil de usar.
Marca: Lovibond™ 147350
Detalles adicionales : Peso : 0.46000kg Transport : UN number : 2967 Chem class : 8 Pack group : III
Descripción
- El comparador Lovibond™ Checkit™ es una unidad colorimétrica compacta y ligera.
- Adecuado para análisis de agua tanto móvil como estática
- Disponible con diferentes escalas de color
- Proporciona la base para un completo sistema de análisis fácil de utilizar
- Cada disco comparador Checkit™ contiene una escala de color continua para una correspondencia exacta de colores entre el patrón y la muestra
- Cada kit comparador Checkit™ se suministra en un maletín de transporte con comparador, viales, discos, reactivos e instrucciones de método para todas las pruebas
- El disco de sílice proporciona mediciones de 0,25 a 4 mg/l con los siguientes pasos: 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,25 / 1,5 / 1,75 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0
Especificaciones
Análisis de la calidad del agua | |
Maletín de transporte con comparador, viales, discos, reactivos e instrucciones de método para todas las pruebas | |
Prueba de sílice LR |
Comparador Checkit™ | |
de 0,25 a 4 mg/l |
Seguridad y manipulación
- Testkit Checkit Comparator Siliciumdioxid LR 0,25
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P313-Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sulphamic acid, sodium molybdate, tartaric acid, boric acid