Learn More
Lovibond™ Tubo de ensayo de nitrato para comparador Tintometer™ CHECKIT™
Para uso con el kit comparador de nitrato LR CheckIt.
Marca:  Lovibond™ 366220
Detalles adicionales : Peso : 0.01400kg
Código de producto. 10319952
  • 17.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para uso con el kit comparador de nitrato LR CheckIt.
  • El comparador Lovibond™ Checkit™ es una unidad colorimétrica compacta y ligera.
  • El comparador D55 CheckIt contiene elementos ópticos del espejo que amplían la longitud de la trayectoria óptica de la celda a 55 mm, permitiendo una mayor precisión a concentraciones más bajas
  • Adecuado para análisis de agua tanto móvil como estática
  • Disponible con diferentes escalas de color
  • Proporciona la base para un completo sistema de análisis fácil de utilizar
  • Cada disco comparador CheckIt™ contiene una escala de color continua para una correspondencia cromática exacta entre el patrón y la muestra
Especificaciones
Especificaciones
Kit comparador de nitrato LR CHECKIT™
Tubo de ensayo de nitrato para comparador CHECKIT™