missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Estaño, técnico, lámina de metal, 0,10 mm, Fisher Chemical

Catalog Number p-7073611
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7440-31-5
Sn
118.71
MFCD00133862
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
5352426
CHEBI:32990
estaño
[Sn]
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7440-31-5
Sn
118.71
MFCD00133862
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
5352426
CHEBI:32990
estaño
[Sn]
Color Plata
Punto de fusión 231.9°C
Punto de ebullición 2270°C
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.69g/mol
Envase Recipiente de plástico
Presión de vapor 1mmHg 1492
Formulario Sólido
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'