Learn More
Patrón de estaño en aceite base 75, 5000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Descripción
Includes
Certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Estándar inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Analito | Concentración |
---|---|
Sn | 5000μ g/g |
Certifications
certificado por la A2LA para ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y certificado por la UL-DQS para la ISO 9001.
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tin Oil Standard |
CAS | 7440-31-5, 8042-47-5 |
Fórmula molecular | Sn |
Número MDL | MFCD00133862 |
Clave InChI | ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Sn] |
Nombre IUPAC | estaño |
Peso molecular (g/mol) | 118.71 |
PubChem CID | 5352426 |
ChEBI | CHEBI:32990 |
Mostrar más |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio.