Learn More
Tin(IV) oxide, 15% in H2O colloidal dispersion, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 044592.36
Detalles adicionales : CAS : 18282-10-5 Peso : 0.50000kg
Cantidad. 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11495370
  • 63.20€ / 500 g
En stock 17
Añadir a la cesta
Especificación
18282-10-5
150.708
XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
29011
dioxotin
O2Sn
MFCD00011244
tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
CHEBI:52991
O=[Sn]=O
Especificación
Tin(IV) oxide
18282-10-5
O2Sn
tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
O=[Sn]=O
150.708
CHEBI:52991
Liquid
500g
pH 10.5-12.0, Viscosity 5-10cps, Particle charge ±negative. 1.15(Sp Grav)
15% in H2O colloidal dispersion
MFCD00011244
XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
dioxotin
29011
150.69
1.153g/mL