Learn More
Óxido de estaño(IV), 99,996 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Catalog Number p-4407999
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
18282-10-5
O2Sn
150.71
MFCD00011244
XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
29011
CHEBI:52991
dioxotina
O=[Sn]=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
18282-10-5
O2Sn
150.71
MFCD00011244
XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
29011
CHEBI:52991
dioxotina
O=[Sn]=O
Tin(IV) oxide is used as a pigment in the ceramic industry and as a polishing powder. It finds use in sensors of combustible gases. It is also used as a catalyst along with vanadium oxide for the oxidation of aromatic compounds to prepare carboxylic acids and acid anhydrides. It is used in sensors for detection of trace levels of carbon monoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1800°C to 1900°C (sublimation)
Nombre del producto químico o material Tin(IV) oxide
Punto de fusión 1630°C
Forma física Polvo de malla -22
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.996% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in strong acids and alkali. Insoluble in water.Soluble in hot concentrated alkali and concentrated acids. Insoluble in water and alcohols.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.69
Índice de refracción 1.9968
Densidad 6.95 g/mL