Learn More
Cloruro de estaño(IV) pentahidrato, puro, Fisher Chemical
Catalog Number 10428040
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
10026-06-9
Cl4H10O5Sn
350.59
MFCD00149864
KHMOASUYFVRATF-UHFFFAOYSA-J
tin iv chloride pentahydrate, tetrachlorostannane pentahydrate, tin chloride pentahydrate, stannic chloride pentahydrate, stannane, tetrachloro-, pentahydrate, ccris 6330, tin iv chloride, pentahydrate 1:4:5, cl4sn.5h2o, stannic chloride 5h2o
61442
O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4]
10026-06-9
Cl4H10O5Sn
350.59
MFCD00149864
KHMOASUYFVRATF-UHFFFAOYSA-J
tin iv chloride pentahydrate, tetrachlorostannane pentahydrate, tin chloride pentahydrate, stannic chloride pentahydrate, stannane, tetrachloro-, pentahydrate, ccris 6330, tin iv chloride, pentahydrate 1:4:5, cl4sn.5h2o, stannic chloride 5h2o
61442
O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4]
Punto de fusión 56°C
Color Blanco
pH 2
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 100 g
Nombre IUPAC tin(4+) pentahydrate tetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.57g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tin(IV) chloride pentahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.