Learn More
Tin(IV) Chloride Pentahydrate, 98%, Honeywell™ Fluka™
Marca:  Honeywell Fluka 244678-100G
Detalles adicionales : CAS : 10026-06-9 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 2440 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 100g
Envase Poly Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15612660
  • 27.20€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-08-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
SnCl4 · 5H2O
UN2440
350.6g/mol
10026-06-9
Powder or Chunks
MFCD00149864
98%
Tin(IV) Chloride Pentahydrate
White to Yellow
Especificaciones
Tin(IV) Chloride Pentahydrate
98%
Powder or Chunks
MFCD00149864
Poly Bottle
100g
10026-06-9
SnCl4 · 5H2O
350.6g/mol
UN2440
White to Yellow
Videos