Learn More
Cloruro de estaño(IV), anhidro, 98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048823
Click to view available options
Cantidad:
500 g
4 x 500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7646-78-8
Cl4Sn
260.51
MFCD00011242
HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4
24287
tetracloroestannano
Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7646-78-8
Cl4Sn
260.51
MFCD00011242
HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4
24287
tetracloroestannano
Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
Tin(IV) chloride is a precursor to prepare organotin compounds such as tetralkyltin and dialkyldichlorotin(IV), which find applications as catalysts and polymer stabilizers. As a Lewis acid catalyst, it is used in Fridel-Crafts reactions for alkylation and cyclization. It is involved in the selective nitration of aromatic compounds in the presence of fuming nitric acid. Furthermore, it is used to prepare tin(IV) oxide coating by sol-gel process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 114°C
Nombre del producto químico o material Tin(IV) chloride
Punto de fusión -33°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 500 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal SnCl4
Número UN UN1827
Índice Merck 14,8774
Información de solubilidad Soluble in alcohol,CCl4,benzene,toluene,chloroform,carbon terachloride,gasoline,carbon disulfide and acetone; Soluble in water with much heat evolution.
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.5
Porcentaje de pureza 98%
Índice de refracción 1.512
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 2.26 g/mL