Learn More
Cloruro de estaño(IV), solución de 1 M en diclorometano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 378201000
Detalles adicionales : CAS : 75-09-2 Peso : 0.14190kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : II
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de LewisEspecificaciones
Tin(IV) chloride | |
7646-78-8,75-09-2 | |
Cl4Sn | |
09,436; 17,335; 14,304; 13,300; 12,486; 10,370; 07,342; 06,553; 05,627; 03,269; 01,1111; 11,552 | |
tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4 | |
HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J | |
tetracloroestannano | |
24287 | |
1M, exact strength on the certificate of analysis | |
Clear colorless solution, fuming in air | |
1.4190g/mL |
1M Solution in Dichloromethane | |
100 mL | |
MFCD00011242 | |
15, 8901 | |
Solubility in water: reacts | |
Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl | |
260.52 | |
260.52 | |
Frasco de vidrio AcroSeal™ | |
1.419 |
Seguridad y manipulación
- Tin(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.