Learn More
Telururo de estaño(II), 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080500
76.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
12040-02-7
SnTe
MFCD00049543
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
12040-02-7
SnTe
MFCD00049543
Tin(II) telluride is used as detector material for photodiodes in infrared used spectral range.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tin (II) telluride
Punto de fusión 780°C
Forma física Piezas de 3-12 mm
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3288
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.29
Porcentaje de pureza 99.999%
Olor Odorless
Densidad 6.48 g/mL