Learn More
Sulfato de estaño(II), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407995
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7488-55-3
O4SSn
214.77
MFCD00011246
OBBXFSIWZVFYJR-UHFFFAOYSA-L
stannous sulfate, tin ii sulfate, tin 2+ sulfate, unii-0mfe10j96e, sulfuric acid, tin 2+ salt 1:1, stannous sulfate, crystal, stannous sulfate, solutions, tin, ion sn2+ sulfate, tin ii sulfate 250g
62643
estaño(2+);sulfato
[Sn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7488-55-3
O4SSn
214.77
MFCD00011246
OBBXFSIWZVFYJR-UHFFFAOYSA-L
stannous sulfate, tin ii sulfate, tin 2+ sulfate, unii-0mfe10j96e, sulfuric acid, tin 2+ salt 1:1, stannous sulfate, crystal, stannous sulfate, solutions, tin, ion sn2+ sulfate, tin ii sulfate 250g
62643
estaño(2+);sulfato
[Sn++].[O-]S([O-])(=O)=O
It is used in tin plating baths and it is a precursor for tin metal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tin(II) sulfate
Punto de fusión 378°C (decomposition)
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 95.5% min.
Información de solubilidad Soluble in water and dilute H2SO4.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.77
Densidad 4.15 g/mL