Learn More
Ftalocianina de estaño(II), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050868
48.73 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
15304-57-1
C32H16N8Sn
631.25
MFCD00058867
LLVONELOQJAYBZ-UHFFFAOYSA-N
tin ii phthalocyanine, tin phthalocyanine, snpc, phthalocyanatotin cento
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
15304-57-1
C32H16N8Sn
631.25
MFCD00058867
LLVONELOQJAYBZ-UHFFFAOYSA-N
tin ii phthalocyanine, tin phthalocyanine, snpc, phthalocyanatotin cento
Tin(II) phthalocyanine is used as an organic light-emitting diode (OLED) material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tin(II) phthalocyanine
Cantidad 0.5 g
Número UN UN3146
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 631.43
Forma física Polvo