Learn More
Tin(Ii) Chloride Dihydrate, Reagent grade, Honeywell™
Catalog Number p-7071854
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
10025-69-1
MFCD00149863
10025-69-1
MFCD00149863
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tin(Ii) Chloride Dihydrate
Cantidad 100 g
Fórmula lineal SnCl2 · 2H2O
Número UN 3260
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.65g/mol
Porcentaje de pureza 98%
Grado Reagent