Learn More
Tin(II) bromide, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 043430.06
Detalles adicionales : CAS : 10031-24-0 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11375727
  • 21.00€ / 5 g
En stock 5
Añadir a la cesta
Especificación
10031-24-0
SnBr2
MFCD00011239
tin ii bromide, tin dibromide, stannous bromide, tin bromide snbr2, snbr2, tin ii bromide, acmc-1bp22
Especificación
Tin(II) bromide
99.4%
MFCD00011239
278.51
5g
10031-24-0
SnBr2
tin ii bromide, tin dibromide, stannous bromide, tin bromide snbr2, snbr2, tin ii bromide, acmc-1bp22
Powder