Learn More
Tin foil, 99.998% (metals basis), Alfa Aesar™, Puratronic™
Form: approx. 4.6g/50x50mm
Marca:  Alfa Aesar 011459.HP
Detalles adicionales : CAS : 7440-31-5 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 100 x 500mm
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11317107
  • 694.00€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
7440-31-5
118.71
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
5352426
tin
Sn
MFCD00133862
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
CHEBI:32990
[Sn]
Especificación
Tin
7440-31-5
99.998% (Metals basis)
MFCD00133862
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
tin
118.71
CHEBI:32990
Silver to Gray
100 x 500mm
Silver Gray foil
Sn
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
[Sn]
Odorless
5352426
Foil, 0.25mm (0.01 in.) thick