Learn More
TIMP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | TIMP2 |
---|---|
Concentración | 0.33 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16825055
|
Proteintech
26647-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16815055
|
Proteintech
26647-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
TIMP-1 and TIMP-2 are inhibitory enzymes of matrix metalloproteinase family, and are thought to be of great importance in the maintece of connective tissue integrity. TIMP-2 shows the highest binding affinity to both the latent (pro) and active forms of 72kDa Type IV collagenase (also known as MMP-2 or gelatinase A). It also has affinity for the active form of 92kDa Type IV collagenase (also known as MMP-9 or gelatinase B). TIMP-2 inhibits the proteolytic invasiveness of tumor cells and normal placental trophoblast cells.Especificaciones
TIMP2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P16035, P25785 | |
21858, 7077 | |
TIMP2 Fusion Protein Ag24436 | |
Primary | |
-20°C | |
TIMP2 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CSC 21K, Metalloproteinase inhibitor 2, TIMP 2, TIMP2 | |
TIMP2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |