Learn More
TIMP2 Mouse, Clone: 3A4, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 7077-MSM1-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15920978
  • 430.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
14-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
TIMP2
Cytoplasm and Cell Surface
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
TIMP2
A synthetic peptide from the N-terminus of human TIMP2 protein (aa56-66) (DSGNDIYGNPI)
21kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
7077
Immunohistochemistry
3A4
Unconjugated
NP_003246
Mouse
IgG2a kappa
HeLa cells. Normal Placenta. Breast, Colon, Endometrial, Prostate or Ovarian Carcinoma.
100 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.