missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TIMP2 Mouse, Clone: 3A4, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | TIMP2 |
---|---|
Clon | 3A4 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15920978
|
EnquireBio
7077-MSM1-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15910978
|
EnquireBio
7077-MSM1-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
TIMP2 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
7077 | |
A synthetic peptide from the N-terminus of human TIMP2 protein (aa56-66) (DSGNDIYGNPI) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
21kDa |
3A4 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_003246 | |
TIMP2 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasm and Cell Surface | |
HeLa cells. Normal Placenta. Breast, Colon, Endometrial, Prostate or Ovarian Carcinoma. |