Learn More
TIMP2 Mouse, Clone: 3A4, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 7077-MSM1-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15910978
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
TIMP2
Cytoplasm and Cell Surface
3A4
Unconjugated
NP_003246
Mouse
21kDa
Protein A/G Purified
RUO
7077
IgG2a κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
TIMP2
A synthetic peptide from the N-terminus of human TIMP2 protein (aa56-66) (DSGNDIYGNPI)
HeLa cells. Normal Placenta. Breast, Colon, Endometrial, Prostate or Ovarian Carcinoma.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.