Learn More
TIGIT Mouse, APC, Clone: 1G9, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB57-APC-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15932228
  • 149.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
TIGIT
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Tigit
Protein A/G Purified
RUO
100043314
IgG1 κ
Flow Cytometry
1G9
APC
XP_017172323
Mouse
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.