missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thyroglobulin Mouse anti-Human, Clone: 4D3C5, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno Thyroglobulin
Clon 4D3C5
Concentración 1.63 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16827335
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
60272-1-IG-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16817335
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
60272-1-IG-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Thyroglobulin(Tg) is a glycoprotein homodimer produced predomitly by the thryroid gland. It acts as a substrate for the synthesis of thyroxine and triiodothyronine as well as the storage of the inactive forms of thyroid hormone and iodine.Thyroglobulinis secreted from the endoplasmic reticulum to its site of iodination, and subsequent thyroxine biosynthesis, in the follicular lumen. Mutations in this gene cause thyroid dyshormonogenesis, manifested as goiter, and are associated with moderate to severe congenital hypothyroidism. Polymorphisms in this gene are associated with susceptibility to autoimmune thyroid diseases (AITD) such as Graves disease and Hashimoto thryoiditis.
Especificaciones

Especificaciones

Thyroglobulin
1.63 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
AITD3, TG, TGN, thyroglobulin
TG
IgG2a
Protein A
Antibody
4D3C5
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
P01266
7038
Thyroglobulin Fusion Protein Ag18070
Primary
-20°C
TG
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications