Learn More
Alfa Aesar™ Thymol Blue sodium salt, ACS
Water soluble pH indicator
Marca:  Alfa Aesar™ 042785.04
Detalles adicionales : CAS : 62625-21-2 Peso : 0.00200kg
Cantidad. 2g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11315617
  • 12.50€ / 2 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
62625-21-2
488.574
BAVBEHWEOJMHDS-UHFFFAOYSA-M
sodium;4-[3-(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenolate
C27H29NaO5S
MFCD00151093
23692293
CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)[O-])C(C)C)C(C)C)O.[Na+]
Especificación
Thymol Blue sodium salt
C27H29NaO5S
3861515
BAVBEHWEOJMHDS-UHFFFAOYSA-M
sodium;4-[3-(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenolate
23692293
Crystalline
~284°C (decomposition)
62625-21-2
MFCD00151093
Soluble in water
CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)[O-])C(C)C)C(C)C)O.[Na+]
488.574
488.58
ACS
2g