Learn More
Alfa Aesar™ Thymol Blue, ACS
pH indicator: 1.2 (red) to 2.8 (yellow) to 9.6 (blue)
Marca:  Alfa Aesar™ 016272.04
Detalles adicionales : CAS : 76-61-9 Peso : 0.00200kg
Cantidad. 2g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11377168
  • 16.50€ / 2 g
En stock 7
Añadir a la cesta
Especificación
76-61-9
466.592
PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
65565
CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
C27H30O5S
MFCD00005869
Thymolsulfonphthalein
4-[3-(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenol
Especificación
Thymol Blue
C27H30O5S
14,9400
Insoluble in water; Soluble in alcohol, dilute alkali solutions
CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
466.592
466.6
ACS
2g
76-61-9
MFCD00005869
Thymolsulfonphthalein
PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
4-[3-(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenol
65565
Crystalline
223°C (decomposition)