Learn More
Thymidine Phosphorylase / PD-ECGF Mouse, Clone: SPM322, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 1890-MSM1X-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15929917
  • 430.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
23-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Thymidine Phosphorylase / PD-ECGF
Cytoplasmic and Nuclear
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
TYMP
Recombinant full-length human Thymidine Phosphorylase (TP / PD-ECGF) protein
55kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
1890
Immunohistochemistry
SPM322
Unconjugated
NP_001107227
Mouse
IgG1
HUVEC cells. Breast, Bladder, Lung or Kaposi tumors
100 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.