Learn More
Óxido de tulio(III), 99,99 % (REO), REacton™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11316238
128.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
12036-44-1
O3Tm2
385.87
MFCD00011285
ZIKATJAYWZUJPY-UHFFFAOYSA-N
dithulium(3+) trioxidandiide
[O--].[O--].[O--].[Tm+3].[Tm+3]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
12036-44-1
O3Tm2
385.87
MFCD00011285
ZIKATJAYWZUJPY-UHFFFAOYSA-N
dithulium(3+) trioxidandiide
[O--].[O--].[O--].[Tm+3].[Tm+3]
Thulium oxide is an excellent thulium source which finds use in glass, optical and ceramic applications. Further, it is used in the manufacturing of portable X-ray transmission device. In addition to this, it finds use as a nuclear reactor control material. Nanostructured thulium oxide acts as an efficient biosensor in the field of medicinal chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Thulium(III) oxide
Punto de fusión 2425°C
Color Verde
Forma física Polvo
Cantidad 2 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (REO)
Información de solubilidad Slightly soluble in strong acids. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.87