Learn More
Alfa Aesar™ Acetato de tulio(III) hidrato, REacton™, 99,9 % (REO)
Marca:  Alfa Aesar™ 014582.18
Detalles adicionales : CAS : 314041-04-8 Peso : 0.05000kg
Cantidad 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11440470
  • 1536.00€ / 50 g
En stock, listo para ser enviado: 1
314041-04-8
MFCD00013046
acmc-1afih, thulium acetate-water 1/3/1, thulium 3+ ion triacetate hydrate
Especificaciones
Thulium(III) acetate hydrate
(REO)
acmc-1afih, thulium acetate-water 1/3/1, thulium 3+ ion triacetate hydrate
346.07 (Anhydrous)
99.9%
Hygroscopic
314041-04-8
MFCD00013046
Moderately soluble in water,strong mineral acids.
Agregados cristalinos
Reacton™
50g
Videos
SDS Documentos