Learn More
Thrombomodulin Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | Thrombomodulin |
---|---|
Concentración | 0.49 mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16812904
|
Proteintech
14318-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16802904
|
Proteintech
14318-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded byCD141 is an intronless gene is an endothelial-specific type I membrane receptor that binds thrombin. This binding results in the activation of protein C, which degrades clotting factors Va and VIIIa and reduces the amount of thrombin generated. Mutations in this gene are a cause of thromboembolic disease, also known as inherited thrombophilia.Especificaciones
Thrombomodulin | |
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P07204 | |
7056 | |
Thrombomodulin Fusion Protein Ag5558 | |
Primary | |
-20°C | |
THBD |
0.49 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CD141, Fetomodulin, THBD, THRM, thrombomodulin, TM | |
THBD | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |