missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thrombomodulin / CD141 Mouse, Clone: THBD/1782, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

199.00€ - 510.00€

Especificaciones

Antígeno Thrombomodulin / CD141
Clon THBD/1782
Concentración 200μg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15940968
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
7056-MSM2-P1
100 μg
510.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15930968
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
7056-MSM2-P0
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Thrombomodulin / CD141
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
7056
Recombinant human Thrombomodulin protein fragment (aa69-194)
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
100kDa
THBD/1782
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
NP_000352
THBD
IgG2a κ
Protein A/G Purified
Cell Surface and Cytoplasmic
THP1 Cells. Placenta, Angiosarcoma, Bladder or Cervical Carcinoma
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications