Learn More
DWK Life Sciences Seguro de llave de 3 piezas, completo para el uso con machos para llave en vidrio SBW-J
Para asegurar el macho para llave DURAN™, provisto de una rosca, en la llave de una vía DURAN™.
Marca: DWK Life Sciences 286039206
86.55 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
El dispositivo de seguridad para el grifo de 3 piezas sujeta y fija el tapón roscado del grifo en el manguito del grifo.
- 3 piezas, completo para tapón de grifo SBW-J.
- Mayor seguridad mediante la instalación del dispositivo de bloqueo de tornillo de 3 piezas
Especificaciones
Polipropileno | |
NS 14.4 | |
Para fijar el tapón roscado del grifo al grifo esmerilado de una vía DURAN™ |
No | |
100/Paq. |