Learn More
Terumo™ Jeringa graduada de uso general de tres piezas
Utilice estas jeringas para la aspiración de líquidos o la recogida de sangre u otros líquidos corporales. Las jeringas de insulina sin látex de 3 partes Terumo™ tienen un diseño exclusivo de doble biselado para mayor comodidad del paciente.
Marca: Terumo™ 1SS02SE1
Detalles adicionales : Peso : 0.30600kg
Descripción
- Agujas ultraafiladas
- Cilindros transparentes
- Marcas de escala preciso y en negrita
- Acción suave del émbolo
- Envases pelables a prueba de manipulación
Especificaciones
CE 0197, ISO 11607-1:2006, clase DM: IIa | |
Junta de elastómero termoplástico | |
Jeringa de 3 piezas | |
2,5 ml | |
Sí |
Polypropylene | |
Sí | |
Sí | |
Cono Luer centrado | |
Estéril |