Learn More
DWK Life Sciences Macho con esmerilado de unión segura, con rosca
Esmerilados de unión segura DURAN™ para requisitos de seguridad elevados.
Marca: DWK Life Sciences 286594504
Detalles adicionales : Peso : 0.13000kg
Descripción
Asegurar las juntas utilizando nuestros productos KECK™ es un método bien conocido y probado. Con el fin de satisfacer las altas exigencias de seguridad, por ejemplo, cuando se trata de sustancias peligrosas o diferencias de presión, las juntas de seguridad DURAN™ ofrecen una muy buena protección contra el aflojamiento accidental de la conexión. Además, las juntas de seguridad DURAN™ ofrecen un sistema para separar conos y tomas atascados. Esto minimiza el riesgo de rotura y las amenazas relacionadas. Los manguitos roscados DURAN™ también ofrecen un bloqueo seguro con núcleos estándar DURAN™.
- El manguito roscado evita el aflojamiento accidental de la junta esmerilada
- Las juntas esmeriladas firmemente asentadas pueden aflojarse más fácilmente aquí. El peligro de rotura del vidrio y los riesgos asociados se reducen al mínimo.
- Uso en equipos para manipular sustancias peligrosas o trabajar con diferencias de presión en el rango de alto vacío
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
10/Paq. | |
Uso en equipos para manipular sustancias peligrosas o trabajar con diferencias de presión en el rango de vacío alto; cuando se trabaja bajo mayores requisitos de seguridad; instalación en equipos y dispositivos de vidrio | |
50 mm | |
2,5 mm |