Learn More
Ark-Plas Products™ Threaded Check Valve
Made from kynar. Ark-Plas Products™ Threaded Check Valve is made from a high-quality manufacturing process that helps to ensure a leak-proof seal. The valve is a zero-gravity valve that detects the slightest change in pressure or flow.
Marca:  Ark-Plas Products™ HEX65-DF0
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11881180
Cantidad Precio
1 130.62€ / paquete de 10
10 99.69€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío
02-08-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Hecha de Viton
  • Diseño flotante
  • Accesorio de gravedad cero
Especificaciones
Especificaciones
Natural
Kynar
Válvula de 3,17 mm (1/8 pulgadas)