Learn More
Buerkle™ Thread adapters LaboPlastBuerkle™ 3/4 in.
StopCock spigots, ball valves and other accessories can be connected to most commercially available containers, with the LaboPlast™ thread adapters.
Marca:  Buerkle™ 0600-0120
Detalles adicionales : Peso : 0.05650kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10030042
  • 18.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Todos los adaptadores tienen una rosca externa estándar R de 3/4 pulgadas
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno/polietileno
Adaptador de rosca
Flujo de entrada de 19,05 mm (3/4 pulgadas), flujo de salida Mauser de 2 pulgadas
Verde/Blanco