Learn More
Rogo Sampaic™ Célula de Thoma
131.44€ - 143.10€
Especificaciones
Tipo de producto | Célula de Thoma |
---|---|
Cantidad | 1Each |
Tipo de muestra | Sangre |
Fondo (métrico) | 0,1mm |
Código de producto | Marca | Grid Type | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Grid Type | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11750835
|
Rogo Sampaic™
ZMB034 |
Simple |
131.44€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11730845
|
Rogo Sampaic™
ZMB031 |
Doble |
143.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Célula de Thoma | |
1Each | |
Sangre | |
0,1mm |