Learn More
Tiourea, 99 %, extra pura, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737576
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
62-56-6
CH4N2S
76.12
MFCD00008067
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
2723790
CHEBI:36946
tiourea
NC(N)=S
62-56-6
CH4N2S
76.12
MFCD00008067
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
2723790
CHEBI:36946
tiourea
NC(N)=S
La tiourea o tiocarbamida, n.° de CAS 62-56-6, es un análogo de la urea con un único oxígeno sustituido por azufre.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La tiourea es un derivado del compuesto biológico urea
• La tiourea es muy tóxica cuando se descompone y actúa como carcinógeno
Aplicaciones
• La tiourea se puede utilizar como desnaturalizante en tampones de lisis y tampones de muestras similares que requieren solubilización de proteínas
• La tiourea puede actuar como antioxidante y cromóforo
• La tiourea se puede utilizar en el estudio del redox celular, la autofagia y el envejecimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Thiourea
Punto de fusión 171.0°C to 175.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Iodimetry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NCSNH2
Cantidad 500 g
Beilstein 03, 180
Fieser 01,1164; 02,412; 03,290; 06,586; 11,519; 15,308
Índice Merck 15, 9521
Información de solubilidad Solubility in water: 136g/L (20°C). Other solubilities: 12g/100g methanol (20°C),soluble in isopropylalcohol,butanol ,pentanol,sparingly soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.12
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Thiourea
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.