Learn More
Tiofenol, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022928
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
108-98-5
C6H6S
110.174
MFCD00004826
RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
thiophenol, phenyl mercaptan, mercaptobenzene, phenylthiol, phenylmercaptan, thiofenol, phenol, thio, thiophenate, thiofenol czech, benzene, mercapto
7969
CHEBI:48498
bencenotiol
C1=CC=C(C=C1)S
108-98-5
C6H6S
110.174
MFCD00004826
RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
thiophenol, phenyl mercaptan, mercaptobenzene, phenylthiol, phenylmercaptan, thiofenol, phenol, thio, thiophenate, thiofenol czech, benzene, mercapto
7969
CHEBI:48498
bencenotiol
C1=CC=C(C=C1)S
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el tiofenol actúa como reactivo para sintetizar alfa, sulfuros beta-insaturados, beta-lactonas y (3H-benzo[c][1,2]diselenol-3-il)(fenil)sulfano. Se utiliza como agente antinematodal y como intermedio en la preparación de tiofenolato de sodio, pentaclorotiofenol y alquilfenilsulfuros. Actúa como inhibidor de la colagenasa fibroblastos humanos in vitro.
Solubilidad
miscible con la mayoría de disolventes orgánicos y de base acuosa. Inmiscible con agua.
Notas
incompatible con ácidos fuertes, bases y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Thiophenol
Punto de fusión -15°C
Densidad 1.075
pH 5
Punto de ebullición 168°C to 169°C
Temperatura de inflamación 55°C (131°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Olor Stench
Índice de refracción 1.59
Cantidad 50 g
Número UN UN2337
Beilstein 506523
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,9355
Información de solubilidad Miscible with most organic solvents and aqueous base. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.18
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Líquido