Learn More
Tiofeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
500 g
Descripción
Thiophene is an important building block in dyes, agrochemicals and pharmaceuticals synthesis. It is involved in the chloroalkylation reactions in 2,5-positions. It is also used to prepare butane by reduction with raney nickel, 2-vinylthiophene, dithienyl, and 2-halo thiophenes by reacting with halogens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tiofeno es un importante elemento básico en la síntesis de colorantes, agroquímicos y fármacos. Está involucrado en las reacciones de cloroalquilación en 2,5 posiciones. También se utiliza para preparar butano por reducción con níquel Raney, 2-viniltiofeno, ditienil, y 2-halo tiofenos al reaccionar con halógenos.
Solubilidad
Miscible con alcohol etílico, éter dietílico y otros disolventes orgánicos. Inmiscible con agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
El tiofeno es un importante elemento básico en la síntesis de colorantes, agroquímicos y fármacos. Está involucrado en las reacciones de cloroalquilación en 2,5 posiciones. También se utiliza para preparar butano por reducción con níquel Raney, 2-viniltiofeno, ditienil, y 2-halo tiofenos al reaccionar con halógenos.
Solubilidad
Miscible con alcohol etílico, éter dietílico y otros disolventes orgánicos. Inmiscible con agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Thiophene |
Punto de fusión | -38°C |
Densidad | 1.066 |
Punto de ebullición | 83°C to 85°C |
Temperatura de inflamación | −9°C (16°F) |
Olor | Stench |
Índice de refracción | 1.528 |
Cantidad | 50 g |
Número UN | UN2414 |
Beilstein | 103222 |