Learn More
Ácido tiofeno-2-carboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020528
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
527-72-0
C5H4O2S
128.15
MFCD00005437
QERYCTSHXKAMIS-UHFFFAOYSA-N
2-thiophenecarboxylic acid, 2-thenoic acid, 2-carboxythiophene, 2-thiophenic acid, 2-thienylcarboxylic acid, alpha-thiophenecarboxylic acid, 2-tca, thiophene-2-carboxylate, tenoic acid, .alpha.-thiophenecarboxylic acid
10700
CHEBI:71241
thiophene-2-carboxylic acid
OC(=O)C1=CC=CS1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
527-72-0
C5H4O2S
128.15
MFCD00005437
QERYCTSHXKAMIS-UHFFFAOYSA-N
2-thiophenecarboxylic acid, 2-thenoic acid, 2-carboxythiophene, 2-thiophenic acid, 2-thienylcarboxylic acid, alpha-thiophenecarboxylic acid, 2-tca, thiophene-2-carboxylate, tenoic acid, .alpha.-thiophenecarboxylic acid
10700
CHEBI:71241
thiophene-2-carboxylic acid
OC(=O)C1=CC=CS1
A hypoglycemic, anti-lipolytic agent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Thiophene-2-carboxylic acid
Punto de fusión 126°C to 130°C
Densidad 1.42
Punto de ebullición 259°C to 261°C
Cantidad 25 g
Beilstein 110150
Índice Merck 14,9354
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.15
Porcentaje de pureza 99%