Learn More
Alfa Aesar™ Thiophene-2-boronic acid pinacol ester, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H63819.14
Detalles adicionales : CAS : 193978-23-3 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450719
  • 410.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
193978-23-3
210.098
FFZHICFAHSDFKZ-UHFFFAOYSA-N
10703628
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CS2
C10H15BO2S
MFCD05663878
2-thiopheneboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-thienyl-1,3,2-dioxaborolane, thiophene-2-boronic acid pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophene, thiophene-2-boronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-thienyl, 4,4,5,5-tetramethyl-2-thien-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, pubchem18441
4,4,5,5-tetramethyl-2-thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane
Especificaciones
65°C to 70°C
Thiophene-2-boronic acid pinacol ester
C10H15BO2S
2-thiopheneboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-thienyl-1,3,2-dioxaborolane, thiophene-2-boronic acid pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophene, thiophene-2-boronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-thienyl, 4,4,5,5-tetramethyl-2-thien-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, pubchem18441
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CS2
210.098
228.12
98%
25g
193978-23-3
MFCD05663878
FFZHICFAHSDFKZ-UHFFFAOYSA-N
4,4,5,5-tetramethyl-2-thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane
10703628
Solid
Videos
SDS Documentos