Learn More
Éster de pinacol de ácido tiofeno-2-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15440719
86.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
193978-23-3
C10H15BO2S
210.098
MFCD05663878
FFZHICFAHSDFKZ-UHFFFAOYSA-N
2-thiopheneboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-thienyl-1,3,2-dioxaborolane, thiophene-2-boronic acid pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophene, thiophene-2-boronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-thienyl, 4,4,5,5-tetramethyl-2-thien-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, pubchem18441
10703628
4,4,5,5-tetrametil-2-tiofen-2-il-1,3,2-dioxaborolano
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CS2
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
193978-23-3
C10H15BO2S
210.098
MFCD05663878
FFZHICFAHSDFKZ-UHFFFAOYSA-N
2-thiopheneboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-thienyl-1,3,2-dioxaborolane, thiophene-2-boronic acid pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophene, thiophene-2-boronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-thienyl, 4,4,5,5-tetramethyl-2-thien-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, pubchem18441
10703628
4,4,5,5-tetrametil-2-tiofen-2-il-1,3,2-dioxaborolano
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CS2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Thiophene-2-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 65°C to 70°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido