Learn More
Thionin acetate, pure, high purity biological stain, ACROS Organics™
46.40€ - 174.90€
CAS 78338-22-4
Fórmula molecular C14H13N3O2S
Molecular Weight (g/mol) 287.337
Número MDL MFCD00081194
InChI Key JOIRQYHDJINFGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3, 7-Diaminophenothiazin-5-ium acetate
PubChem CID 2724414
IUPAC Name (7-aminophenothiazin-3-ylidene)azanium;acetate
SMILES CC(=O)[O-].C1=CC2=C(C=C1N)SC3=CC(=[NH2+])C=CC3=N2
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10033030 SDS Ver documentos Acros Organics
229840050
5g Glass bottle 46.40€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 14
Añadir a la cesta
10444345 SDS Ver documentos Acros Organics
229840250
25g Glass bottle 174.90€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 50
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Indicator
Especificaciones
78338-22-4
287.337
JOIRQYHDJINFGA-UHFFFAOYSA-N
2724414
CC(=O)[O-].C1=CC2=C(C=C1N)SC3=CC(=[NH2+])C=CC3=N2
C14H13N3O2S
MFCD00081194
3, 7-Diaminophenothiazin-5-ium acetate
(7-aminophenothiazin-3-ylidene)azanium;acetate
Especificaciones
Thionin acetate
78338-22-4
C14H13N3O2S
27, 392
3, 7-Diaminophenothiazin-5-ium acetate
Authentic
(7-aminophenothiazin-3-ylidene)azanium;acetate
597 to 601nm (in water)
287.33
Pure
Solubility in water: ca 2.5g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in ethanol
Green
Pure
85% min.
MFCD00081194
14, 9346
JOIRQYHDJINFGA-UHFFFAOYSA-N
CC(=O)[O-].C1=CC2=C(C=C1N)SC3=CC(=[NH2+])C=CC3=N2
287.337
2724414
Crystals or Crystalline Powder
Glass bottle
Complies
5g