Learn More
Tiomorfolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022953
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
123-90-0
C4H9NS
103.183
MFCD00005974
BRNULMACUQOKMR-UHFFFAOYSA-N
thiamorpholine, thiazolidinane, parathiazan, 4-thiomorpholine, tetrahydro-1,4-thiazine, 1,4-thiazane, 1,4-thiazan, 1-thia-4-azacyclohexane, unii-3a8r61g6qv, 1,4-thiazaperhydroine
67164
CHEBI:36392
tiomorfolina
C1CSCCN1
123-90-0
C4H9NS
103.183
MFCD00005974
BRNULMACUQOKMR-UHFFFAOYSA-N
thiamorpholine, thiazolidinane, parathiazan, 4-thiomorpholine, tetrahydro-1,4-thiazine, 1,4-thiazane, 1,4-thiazan, 1-thia-4-azacyclohexane, unii-3a8r61g6qv, 1,4-thiazaperhydroine
67164
CHEBI:36392
tiomorfolina
C1CSCCN1
Thiomorpholine is used as an intermediate for blonanserin. It is used in the preparation of pyrrole derivatives, which acts as a antimycobacterial agent. It is further involved in the hypocholesterolemic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La tiomorfolina se utiliza como intermediario para la blonanserina. Se utiliza en la preparación de derivados de pirrol, que actúa como un agente antimicobacteriano. Además, participa en la actividad hipocolesterolémica.
Solubilidad
Miscible con agua miscible con agua y disolventes orgánicos.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Thiomorpholine
Densidad 1.086
Punto de ebullición 175°C to 177°C
Temperatura de inflamación 67°C (153°F)
Índice de refracción 1.5384
Cantidad 5 g
Número UN UN3267
Beilstein 102550
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,9300
Información de solubilidad Miscible with waterMiscible with water and organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.19
Porcentaje de pureza 98%