Learn More
Thioisonicotinamide, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 138770050
Detalles adicionales : CAS : 2196-13-6 Peso : 0.05500kg
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10882631
  • 23.40€ / 5 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
2196-13-6
138.19
KPIIGXWUNXGGCP-UHFFFAOYSA-N
2723788
C1=CN=CC=C1C(=S)N
C6H6N2S
MFCD00006437
thioisonicotinamide, 4-pyridinecarbothioamide, isothionicotinamide, 4-pyridylthiocarboxamide, 4-pyridylthioamide, thio-4-pyridinecarboxamide, isonicotinic acid thioamide, pyridine-4-thioamide, 4-pyridinecarboxamide, thio, isonicotinamide, thio
pyridine-4-carbothioamide
Especificaciones
Thioisonicotinamide
Glass bottle
198.0°C to 202.0°C
2196-13-6
C6H6N2S
thioisonicotinamide, 4-pyridinecarbothioamide, isothionicotinamide, 4-pyridylthiocarboxamide, 4-pyridylthioamide, thio-4-pyridinecarboxamide, isonicotinic acid thioamide, pyridine-4-thioamide, 4-pyridinecarboxamide, thio, isonicotinamide, thio
C1=CN=CC=C1C(=S)N
138.19
138.19
97%
Authentic
Brown-Yellow to Cream
5g
96% min. (HPLC)
MFCD00006437
KPIIGXWUNXGGCP-UHFFFAOYSA-N
pyridine-4-carbothioamide
2723788
Crystalline Powder
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Thioisonicotinamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos