Learn More
Alfa Aesar™ Thioisobutyramide, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H64663.06
Detalles adicionales : CAS : 13515-65-6 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15441959
  • 131.00€ / 5 g
Fecha estimada de envío
05-01-2021
13515-65-6
103.183
NPCLRBQYESMUPD-UHFFFAOYSA-N
10909507
CC(C)C(=S)N
C4H9NS
MFCD07369538
thioisobutyramide, isobutylthioamide, isobutyrthioamide, 2-methylpropaneothioamide, 2-methylpropane-thioamide, 2-methyl-propanethioamide, acmc-209by0, propanethioamide,2-methyl, ksc519m8d, 2-methyl propanethioamide
2-metilpropanotioamida
Especificaciones
Thioisobutyramide
5g
C4H9NS
MFCD07369538
thioisobutyramide, isobutylthioamide, isobutyrthioamide, 2-methylpropaneothioamide, 2-methylpropane-thioamide, 2-methyl-propanethioamide, acmc-209by0, propanethioamide,2-methyl, ksc519m8d, 2-methyl propanethioamide
CC(C)C(=S)N
103.183
103.18
95%
45°C to 48°C
13515-65-6
(CH3)2CHC(=S)NH2
1098427
NPCLRBQYESMUPD-UHFFFAOYSA-N
2-metilpropanotioamida
10909507
Sólido
Videos
SDS Documentos