Learn More
Ácido mercaptoacético, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3170643
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
68-11-1
C2H4O2S
92.112
MFCD00004876
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thio
1133
CHEBI:30065
Ácido 2-sulsanilacético
C(C(=O)O)S
68-11-1
C2H4O2S
92.112
MFCD00004876
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thio
1133
CHEBI:30065
Ácido 2-sulsanilacético
C(C(=O)O)S
Sensible al aire
Reagent that protects tryptophan in amino acid analysis.Mercaptoacetic acid is used as a protecting agent for tryptophan in amino acid analysis and an acidity indicator. It finds application as an intermediate in the chemical reactions such as addition, elimination and cyclization. It acts as a precursor to ammonium thioglycolate, sodium thioglycolate and calcium thioglycolate. Its organotin derivatives are used as stabilizers for polyvinyl chloride (PVC). In organic synthesis, it acts as a nucleophile in thioglycolysis reactions and sulfur transfer agent for sulfonyl chloride synthesis. Further, it is used in leather processing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo que protege el triptófano en el análisis de aminoácidos. El ácido mercaptoacético se utiliza como agente protector del triptófano en el análisis de aminoácidos y como indicador de acidez. Encuentra la aplicación como intermediario en las reacciones químicas tales como adición, eliminación y ciclización. Actúa como precursor del tioglicolato de amonio, tioglicolato de sodio y tioglicolato de calcio. Sus derivados organoestánnicos se utilizan como estabilizadores del cloruro de polivinilo (PVC). En síntesis orgánica, actúa como un nucleófilo en reacciones de tioglicólisis y como agente de transferencia de azufre para la síntesis de cloruro de sulfonilo. Además, se utiliza en el procesamiento de cuero.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, éteres, cetonas, ésteres, hidrocarburos clorados, benceno e hidrocarburos aromáticos. Ligeramente miscible con cloroformo.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Mercaptoacetic acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión °C to 12°C
Densidad 1.295
Punto de ebullición 220°C
Temperatura de inflamación 119°C (246°F)
Fórmula lineal HSCH2CO2H
Índice de refracción 1.5045
Cantidad 100 g
Número UN UN1940
Beilstein 506166
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,9336
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,ethers,ketones,esters,chlorinated hydrocarbons,benzene and aromatic hydrocarbons. Slightly miscible with chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.11
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mercaptoacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Thioglycolic acid