Learn More
Thioflavin T, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 211761000
Detalles adicionales : CAS : 2390-54-7 Peso : 0.15000kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10005823
  • 225.00€ / 100 g
Envío estimado: 28-09-2021
2390-54-7
318.863
JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
16953
4-(3,6-dimetil-1,3-benzotiazol-3-ium-2-il)-N,N-dimetilanilina; cloruro
C17H19ClN2S
MFCD00011944
Basic Yellow 1, C.I. 49005
CHEBI:76023
CC1=CC2=C(C=C1)[N+](=C(S2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C)C.[Cl-]
Especificaciones
Thioflavin T
C17H19ClN2S
27, 377
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvent
Authentic
4-(3,6-dimetil-1,3-benzotiazol-3-ium-2-il)-N,N-dimetilanilina; cloruro
16953
318.85
Frasco de vidrio
Complies
100g
2390-54-7
MFCD00011944
Basic Yellow 1, C.I. 49005
JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
CC1=CC2=C(C=C1)[N+](=C(S2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C)C.[Cl-]
318.863
CHEBI:76023
Polvo
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvent
Ocre-amarillo a amarillo
Videos
SDS Documentos
Certificados