Learn More
Alfa Aesar™ Thioacetamide, ACS, 99%
Marca:  Alfa Aesar™ 030638.30
Detalles adicionales : CAS : 62-55-5 Peso : 0.25000kg
Cantidad. 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11377318
  • 303.00€ / 250 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
62-55-5
75.129
YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
2723949
ethanethioamide
C2H5NS
MFCD00008070
thioacetamide, acetothioamide, thiacetamide, acetamide, thio, thioacetimidic acid, acetimidic acid, thio, usaf cb-21, usaf ek-1719, rcra waste number u218, acetic acid, thiono-, amide
CHEBI:32497
CC(=S)N
Especificación
Thioacetamide
250g
C2H5NS
506006
thioacetamide, acetothioamide, thiacetamide, acetamide, thio, thioacetimidic acid, acetimidic acid, thio, usaf cb-21, usaf ek-1719, rcra waste number u218, acetic acid, thiono-, amide
CC(=S)N
75.129
CHEBI:32497
Crystalline
ACS
112°C to 114°C
62-55-5
MFCD00008070
14,9319
YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
ethanethioamide
2723949
75.13
99%