Learn More
Ácido tieno[2,3-b]pirazin-6-carboxílico, 90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510465
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
59944-79-5
C7H4N2O2S
180.181
MEHCDDSVVYRWJT-UHFFFAOYSA-N
thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid, pubchem9882, thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylicacid, 6-thieno 2,3-b pyrazinecarboxylic acid, thieno 3,2-b pyrazine-6-carboxylic acid, thiopheno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid
7164578
ácido tieno[2,3-b]pirazina-6-carboxílico
C1=CN=C2C(=N1)C=C(S2)C(=O)O
59944-79-5
C7H4N2O2S
180.181
MEHCDDSVVYRWJT-UHFFFAOYSA-N
thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid, pubchem9882, thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylicacid, 6-thieno 2,3-b pyrazinecarboxylic acid, thieno 3,2-b pyrazine-6-carboxylic acid, thiopheno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid
7164578
ácido tieno[2,3-b]pirazina-6-carboxílico
C1=CN=C2C(=N1)C=C(S2)C(=O)O
Nombre del producto químico o material Thieno[2, 3-b]pyrazine-6-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.19
Porcentaje de pureza 90%